Stampa…
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4943-1G PC4943-500MG
APOSPC4943-1GEA 799 EUR
APOSPC4943-1G APOSPC4943-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile
Formula: C₁₆H₉ClF₃N₃
Peso molecolare: 335,72 g/mol
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664465
CAS Number: 303152-93-4