Stampa…
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49398-1G PC49398-250MG
APOSPC49398-1GEA 126 EUR
APOSPC49398-1G APOSPC49398-250MG
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195312
CAS Number: 1260763-32-3