Stampa…
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 90.2 EUR
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 58…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143320
CAS Number: 128495-46-5