Stampa…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49379-1G PC49379-5G PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49379-1G APOSPC49379-5G APOSPC49379-25G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408817
CAS Number: 54507-44-7