Stampa…
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 130 EUR
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C7H4FIO
Peso molecolare: 250,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782055
CAS Number: 1003709-57-6