Stampa…
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49371-1G PC49371-250MG PC49371-5G
APOSPC49371-1GEA 82.9 EUR
APOSPC49371-1G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055140
CAS Number: 699-92-3