Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-(4-Chlorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 92.8 EUR
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00511276
CAS Number: 18931-60-7