Stampa…
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-iodonicotinate
PC49357-1G PC49357-250MG PC49357-5G
APOSPC49357-1GEA 72.7 EUR
APOSPC49357-1G APOSPC49357-250MG APOSPC49357-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate
Formula: C₇H₅FINO₂
Peso molecolare: 281,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972401
CAS Number: 884494-84-2