Stampa…
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulphonate
PC49351-1G PC49351-5G
APOSPC49351-1GEA 263 EUR
APOSPC49351-1G APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₄FNO₃S
Peso molecolare: 247,29 g/mol
Punto di fusione: 178…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861147
CAS Number: 143062-84-4