Stampa…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 434 EUR
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00664496
CAS Number: 338770-32-4