Stampa…
2-Fluoro-4-trifluorometilpiridina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 410 EUR
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluoro-4-trifluorometilpiridina 97%
2-Fluoro-4-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃F₄N
Peso molecolare: 165.09 g/mol
Punto di ebollizione: 102…106 °C
Densità: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23.9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09879262
CAS Number: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III