(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉F₃O₃ Punto di fusione: 73…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025416 CAS Number: 916421-04-0 |