Stampa…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 147 EUR
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Peso molecolare: 215,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025415
CAS Number: 916421-02-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III