3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025414 CAS Number: 916421-00-6 UN: 3265 ADR: 8,II |