3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉F₃O₂ Punto di fusione: 32…35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025413 CAS Number: 916420-98-9 |