Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 EUR
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,15 g/mol
Punto di ebollizione: 198…200 °C
Densità: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000391
CAS Number: 349-76-8