Stampa…
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49334-10G PC49334-25G PC49334-5G
APOSPC49334-10GEA 143 EUR
APOSPC49334-10G APOSPC49334-25G APOSPC49334-5G
(2-Fluorobenzyl)hydrazine 95%
(2-Fluorobenzyl)hydrazine
Formula: C₇H₉FN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07785903
CAS Number: 51859-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III