Stampa…
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate, 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic acid Ethyl ester
PC49333-25G PC49333-1G PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA 437 EUR
APOSPC49333-25G APOSPC49333-1G APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Formula: C₇H₁₄F₂O₂Si
Peso molecolare: 196,27 g/mol
Punto di ebollizione: 55 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973092
CAS Number: 205865-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III