Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 328 EUR
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115961
CAS Number: 478484-53-6
UN: 3265
ADR: 8,II