Stampa…
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 238 EUR
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₃
Peso molecolare: 186,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23098941
CAS Number: 1075705-01-9