Stampa…
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
PC49320-25G PC49320-5G
APOSPC49320-25GEA 285 EUR
APOSPC49320-25G APOSPC49320-5G
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₃H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 143,06 g/mol
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014416
CAS Number: 50667-69-1