Stampa…
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC49313-250MG PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA 52.2 EUR
APOSPC49313-250MG APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698093
CAS Number: 588702-68-5