Stampa…
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49300-1G PC49300-25G PC49300-5G
APOSPC49300-1GEA 40.6 EUR
APOSPC49300-1G APOSPC49300-25G APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779529
CAS Number: 134168-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III