Stampa…
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G PC49297-25G PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49297-1G APOSPC49297-25G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566813
CAS Number: 946126-94-9