Stampa…
5-Fluoro-o-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 39.3 EUR
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluoro-o-toluidine 97%
5-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Punto di ebollizione: 98…100 °C/15mmHg
Punto di fusione: 37…40 °C
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007764
CAS Number: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III