Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 118 EUR
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Peso molecolare: 262,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660226
CAS Number: 886499-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II