Stampa…
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 190 EUR
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃F₂IO
Peso molecolare: 268,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835190
CAS Number: 885590-99-8