Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49270-5G PC49270-1G
APOSPC49270-5GEA 0 EUR
APOSPC49270-5G APOSPC49270-1G
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659662
CAS Number: 476620-54-9