2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4927-1G
PC4927-500MG
PC4927-5G
APOSPC4927-1GEA
275
EUR
APOSPC4927-1G
APOSPC4927-500MG
APOSPC4927-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formula:
C₁₆H₁₂ClF₃N₂O₂ Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00172216 CAS Number: 338407-18-4 |