Stampa…
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Amino-2-fluorophenyl)methanol
PC49265-1G PC49265-250MG
APOSPC49265-1GEA 228 EUR
APOSPC49265-1G APOSPC49265-250MG
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,1429 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11846488
CAS Number: 1051899-73-0