2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4926-1G
PC4926-500MG
PC4926-5G
APOSPC4926-1GEA
275
EUR
APOSPC4926-1G
APOSPC4926-500MG
APOSPC4926-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(2,6-dichlorophenyl)acetonitrile
Formula:
C₁₄H₆Cl₃F₃N₂ Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00172210 CAS Number: 338407-06-0 |