Stampa…
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranose, 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranose
PC49254-100G PC49254-25G PC49254-5G
APOSPC49254-100GEA 504 EUR
APOSPC49254-100G APOSPC49254-25G APOSPC49254-5G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Formula: C₂₆H₂₁FO₇
Peso molecolare: 464,44 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083339
CAS Number: 97614-43-2