Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 164 EUR
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832255
CAS Number: 97608-50-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III