Stampa…
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 20.5 EUR
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,0035 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09030643
CAS Number: 112279-72-8