Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC49241-1G PC49241-25G PC49241-5G
APOSPC49241-1GEA 108 EUR
APOSPC49241-1G APOSPC49241-25G APOSPC49241-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037472
CAS Number: 861928-27-0