Stampa…
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49237-1G PC49237-25G PC49237-5G
APOSPC49237-1GEA 21.9 EUR
APOSPC49237-1G APOSPC49237-25G APOSPC49237-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
2-Bromo-1-fluoro-4-methoxybenzene
Formula: C₇H₆BrFO
Punto di ebollizione: 81…82 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185359
CAS Number: 1161497-23-9