Stampa…
2,4-Difluorocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2,4-Difluorophenyl)acrylic Acid
PC49232-10G PC49232-25G
APOSPC49232-10GEA 80 EUR
APOSPC49232-10G APOSPC49232-25G
2,4-Difluorocinnamic acid
2,4-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010317
CAS Number: 774-73-2