Stampa…
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49213-10G PC49213-25G PC49213-5G
APOSPC49213-10GEA 179 EUR
APOSPC49213-10G APOSPC49213-25G APOSPC49213-5G
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669666
CAS Number: 185985-40-4