Stampa…
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC49205-10G PC49205-25G PC49205-5G
APOSPC49205-10GEA 120 EUR
APOSPC49205-10G APOSPC49205-25G APOSPC49205-5G
Methyl-6-fluoronicotinate 98%
Methyl-6-fluoronicotinate
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: 98,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095098
CAS Number: 1427-06-1