Stampa…
2-Iodoperfluoropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4920-100G PC4920-10G PC4920-25G PC4920-500G
APOSPC4920-100GEA 78.3 EUR
APOSPC4920-100G APOSPC4920-10G APOSPC4920-25G APOSPC4920-500G
2-Iodoperfluoropropane 98%
2-Iodoperfluoropropane
Formula: C₃F₇I
Punto di ebollizione: 38 °C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042089
CAS Number: 677-69-0
EINECS: 211-643-3