3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49198-1G
PC49198-5G
APOSPC49198-1GEA
161
EUR
APOSPC49198-1G
APOSPC49198-5G
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18791599 CAS Number: 945004-44-4 |