Stampa…
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 111 EUR
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17480442
CAS Number: 55805-20-4