Stampa…
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49196-1G PC49196-5G PC49196-25G
APOSPC49196-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49196-1G APOSPC49196-5G APOSPC49196-25G
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19053256
CAS Number: 55805-13-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III