Stampa…
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49176-1G PC49176-5G PC49176-25G
APOSPC49176-1GEA 109 EUR
APOSPC49176-1G APOSPC49176-5G APOSPC49176-25G
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
2'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Densità: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07380806
CAS Number: 244229-34-3