Stampa…
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49173-1G PC49173-250MG
APOSPC49173-1GEA 51 EUR
APOSPC49173-1G APOSPC49173-250MG
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₂S
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631932
CAS Number: 163295-75-8
UN: 3261
ADR: 8,II