2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC49168-1G
PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA
60.9
EUR
APOSPC49168-1G
APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Formula:
C₄H₂BrFN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09835164 CAS Number: 947533-45-1 |