Stampa…
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 14.7 EUR
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formula: C3H5BF3K
Peso molecolare: 147,9763 g/mol
Punto di fusione: 274…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052654
CAS Number: 395083-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II