Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoro-6-picoline
PC49163-1G PC49163-5G
APOSPC49163-1GEA 14.7 EUR
APOSPC49163-1G APOSPC49163-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
2-Bromo-3-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095061
CAS Number: 374633-36-0