Stampa…
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
PC49162-1G PC49162-250MG
APOSPC49162-1GEA 256 EUR
APOSPC49162-1G APOSPC49162-250MG
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Peso molecolare: 201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988825
CAS Number: 950670-18-5