Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49160-5G PC49160-25G
APOSPC49160-5GEA 75.7 EUR
APOSPC49160-5G APOSPC49160-25G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972397
CAS Number: 884494-81-9